Ácido 4-fluorocinámico ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A16707.06 A16707.14 A16707.22
A16707.06EA 43.6 EUR
A16707.06 A16707.14 A16707.22
Ácido 4-fluorocinámico ≥98%
Ácido 4-fluorocinámico

Purity: 98+% CAS No.: 459-32-5 Molecular Formula: C9H7FO2 Formula Weight: 166.15 Odour: Odourless Melting Point: 208-210° Beilstein Reference: 2613441 MDL No.: MFCD00004395

Formula: C₉H₇FO₂
Pto. de fusión: 208…210 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004395
Núm. CAS: 459-32-5
EINECS: 207-288-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR