Alcohol 3-(trifluorometil)bencilico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A16739.06 A16739.14
A16739.06EA 48.5 EUR
A16739.06 A16739.14
Alcohol 3-(trifluorometil)bencilico ≥97%
Alcohol 3-(trifluorometil)bencilico
Purity: 97% CAS No.: 349-75-7 Molecular Formula: C8H7F3O Formula Weight: 176.14 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.4600 Boiling Point: 79-80°/3mm Beilstein Reference: 1450161 MDL No.: MFCD00004645
Formula: C₈H₇F₃O
Pto. Ebullición: 79…80 °C (3 mmHg)
Densidad: 1,293
Pto. de inflamación: 84 °C (183 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004645
Núm. CAS: 349-75-7
EINECS: 206-489-9