Estroncio cloruro hexahidrato ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A16764.0B A16764.30
A16764.0BEA 139 EUR
A16764.0B A16764.30
Estroncio cloruro hexahidrato ≥99%
Cloruro de estroncio hexahidrato

Purity: 99+% CAS No.: 10025-70-4 Molecular Formula: SrCl2.6H2O Formula Weight: 266.62 (158.53anhy) Refractive Index: 1.650 Merck Reference: 14,8840 MDL No.: MFCD00149865

Formula: SrCl₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 61 °C
Densidad: 1,93
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149865
Núm. CAS: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Índice Merck: 14,8840

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR