4,4'-Oxidianilina 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A16815.22 A16815.18 A16815.36
A16815.22EA 66.2 EUR
A16815.22 A16815.18 A16815.36
4,4'-Oxidianilina 98%
4,4'-Oxidianilina

Purity: 98% CAS No.: 101-80-4 Molecular Formula: C12H12N2O Formula Weight: 200.24 Flash Point: 218°(424°F) Melting Point: 189-192° Boiling Point: 190°/0.1mm Beilstein Reference: 475735 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007863

Formula: C₁₂H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 190 °C (0,1 mmHg)
Pto. de fusión: 189…192 °C
Pto. de inflamación: 218 °C (424 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007863
Núm. CAS: 101-80-4
EINECS: 202-977-0
ADR: 9,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR