3-Cloro-1-propanol ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane

A16871.14 A16871.22 A16871.36
A16871.14EA 36.2 EUR
A16871.14 A16871.22 A16871.36
3-Cloro-1-propanol ≥98%
3-Cloro-1-propanol

Purity: 98% CAS No.: 627-30-5 Molecular Formula: ClCH2CH2CH2OH Formula Weight: 94.54 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4450 Odour: Pleasant pH: 3-4 Melting Point: -20° Boiling Point: 160-162° Beilstein Reference: 773655 UN No.: 2849 MDL No.: MFCD00002943

Formula: C₃H₇ClO
MW: 94.54 g/mol
Pto. Ebullición: 160…162 °C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1.131
Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002943
Núm. CAS: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR