DL-α-Tocoferol 97
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (±)-α-Tocoferol, all-rac-α-Tocoferol, 3,4-Dihidro-2,5,7,8-tetrametil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-2H-benzopirano-6-ol
A17039.0B A17039.18 A17039.30
A17039.0BEA 595 EUR
A17039.0B A17039.18 A17039.30
DL-α-Tocoferol 97
DL-α-Tocoferol
Purity: 97+% CAS No.: 10191-41-0 Molecular Formula: C29H50O2 Formula Weight: 430.72 Flash Point: 240°(464°F) Physical Form: Viscous Liquid Density: 0.950 Refractive Index: 1.5050 Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 2-4° Boiling Point: 200-220°/0.1mm Beilstein Reference: 94012 Merck Reference: 14,10021 MDL No.: MFCD00072051
Formula: C₂₉H₅₀O₂
MW: 430.71 g/mol
Pto. Ebullición: 200…220 °C (0.1 mmHg)
Pto. de fusión: 2…4 °C
Densidad: 0.950
Pto. de inflamación: 240 °C (464 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00072051
Núm. CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0