Isocianato de 1-naftilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A17200.03 A17200.06 A17200.14
A17200.03EA 28.7 EUR
A17200.03 A17200.06 A17200.14
Isocianato de 1-naftilo ≥98%
Isocianato de 1-naftilo

Purity: 98% CAS No.: 86-84-0 Molecular Formula: C11H7NO Formula Weight: 169.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.6335 Odour: Irritating Melting Point: 4° Boiling Point: 269° Beilstein Reference: 742779 Merck Reference: 14,6410 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00003881

Formula: C₁₁H₇NO
Pto. Ebullición: 269 °C
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1,177
Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003881
Núm. CAS: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,6410

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR