4-(Trifluorometoxi)anilina ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A17208.06 A17208.14
A17208.06EA 43.8 EUR
A17208.06 A17208.14
4-(Trifluorometoxi)anilina ≥98%
4-(Trifluorometoxi)anilina

Purity: 98% CAS No.: 461-82-5 Molecular Formula: C7H6F3NO Formula Weight: 177.13 Flash Point: 81°(178°F) Refractive Index: 1.4630 Odour: Characteristic Boiling Point: 73-75°/10mm Beilstein Reference: 2090209 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00041314

Formula: C₇H₆F₃NO
MW: 177.13 g/mol
Pto. Ebullición: 73…75 °C (10 mmHg)
Densidad: 1.310
Pto. de inflamación: 81 °C (178 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041314
Núm. CAS: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2810
ADR: 6.1 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR