Antraceno ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A17261.0B A17261.0I
A17261.0BEA 254 EUR
A17261.0B A17261.0I
Antraceno ≥97%
Antraceno

Purity: 97% CAS No.: 120-12-7 Molecular Formula: C14H10 Formula Weight: 178.23 Flash Point: 121°(249°F) Melting Point: 213-216° Boiling Point: 340-342° Beilstein Reference: 1905429 Merck Reference: 14,682 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001240

Formula: C₁₄H₁₀
Pto. Ebullición: 340…342 °C
Pto. de fusión: 213…216 °C
Densidad: 1,250
Pto. de inflamación: 121 °C (249 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001240
Núm. CAS: 120-12-7
EINECS: 204-371-1
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,682
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf973bfe5e591a235e84a414db5e3a617957ab78&vid=39774282d3251d5014028c1ba9d03866f87d7733&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR