EDTA sal tetrasódica hidrato 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Ácido etilendiaminotetraacético sal tetrasódica hidrato, Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio hidrato, Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de tetrasódica hidrato, Ácido edético sal tetrasódica hidrato

A17385.0B A17385.0I A17385.30
A17385.0BEA 67.3 EUR
A17385.0B A17385.0I A17385.30
EDTA sal tetrasódica hidrato 98%
EDTA sal tetrasódica hidrato

Purity: 98% CAS No.: 194491-31-1 Molecular Formula: C10H12N2Na4O8.xH2O Formula Weight: 380.17(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3828865 MDL No.: MFCD00150025

Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₄O₉
MW: 380.17 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150025
Núm. CAS: 194491-31-1
EINECS: 200-573-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR