di-Amonio hidrogenofosfato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Potasio fosfato diamonio
A17416.36
A17416.36EA 30.1 EUR
A17416.36
di-Amonio hidrogenofosfato ≥98%
di-Amonio hidrogenofosfato
Purity: 98% CAS No.: 7783-28-0 Molecular Formula: H9N2O4P Formula Weight: 132.06 Melting Point: 155° dec. Merck Reference: 14,542 MDL No.: MFCD00010891
Formula: (NH₄)₂HPO₄
Pto. de fusión: 155 °C (desc.)
Densidad: 1,619
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010891
Núm. CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
IR: 01-2119490974-22
Índice Merck: 14,542