Manganeso (II) sulfato monohidrato ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A17615.0E A17615.22 A17615.36
A17615.0EEA 299 EUR
A17615.0E A17615.22 A17615.36
Manganeso (II) sulfato monohidrato ≥99%
Manganeso (II) sulfato monohidrato

Purity: 99% CAS No.: 10034-96-5 Molecular Formula: MnSO4.H2O Formula Weight: 169.02 (151.00anhy) Odour: Odourless pH: 3-3.5 Merck Reference: 14,5739 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149159

Formula: MnSO₄·1H₂O
Pto. de fusión: 700 °C
Densidad: 2,95
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149159
Núm. CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,5739

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR