Ácido 5-metil-2-tenoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A17737.06 A17737.14
A17737.06EA 53 EUR
A17737.06 A17737.14
Ácido 5-metil-2-tenoico ≥98%
Ácido 5-metil-2-tenoico
Purity: 98+% CAS No.: 1918-79-2 Molecular Formula: C6H6O2S Formula Weight: 142.18 Melting Point: 136-138° Beilstein Reference: 113857
Formula: C₆H₆O₂S
Pto. de fusión: 136…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005439
Núm. CAS: 1918-79-2
EINECS: 217-640-3