Ácido metanosulfónico ≥70% en solución acuosa

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A17803.AE A17803.AP A17803.0F
A17803.AEEA 27.5 EUR
A17803.AE A17803.AP A17803.0F
Ácido metanosulfónico ≥70% en solución acuosa
Ácido metanosulfónico

CAS No.: 75-75-2 Molecular Formula: CH3SO3H Formula Weight: 96.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4150 Merck Reference: 14,5954 MDL No.: MFCD00007518

Formula: CH₃SO₃H
Densidad: 1,320
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007518
Núm. CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,5954
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR