2-Amino-6-clorpurina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18195.06 A18195.14 A18195.03
A18195.06EA 123 EUR
A18195.06 A18195.14 A18195.03
2-Amino-6-clorpurina 99%
2-Amino-6-clorpurina
Purity: 99% CAS No.: 10310-21-1 Molecular Formula: C5H4ClN5 Formula Weight: 169.57 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 9626
Formula: C₅H₄ClN₅
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075252
Núm. CAS: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7