1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A18254.06 A18254.14 A18254.22
A18254.06EA 99 EUR
A18254.06 A18254.14 A18254.22
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate ≥98%
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate

Purity: 98+% CAS No.: 81012-89-7 Molecular Formula: C10H8NaO4P.H2O Formula Weight: 264.16 (246.14anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 186-191° MDL No.: MFCD00150615

Formula: C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O
Pto. de fusión: 186…191 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00150615
Núm. CAS: 81012-89-7
EINECS: 220-171-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR