Potasio bromato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A18258.0E A18258.22 A18258.36
A18258.0EEA 258 EUR
A18258.0E A18258.22 A18258.36
Potasio bromato ≥99%
Potasio bromato
Purity: 99% CAS No.: 7758-01-2 Molecular Formula: KBrO3 Formula Weight: 167.00 Odour: Odourless Melting Point: ca 370° dec. UN No.: 1484 MDL No.: MFCD00011359
Formula: KBrO₃
Pto. de fusión: ∼ 370 °C (desc.)
Densidad: 3,27
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011359
Núm. CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,7617