2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzaldehído ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A18500.03 A18500.06 A18500.14
A18500.03EA 39.1 EUR
A18500.03 A18500.06 A18500.14
2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzaldehído ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzaldehído

Purity: 97% CAS No.: 89763-93-9 Molecular Formula: C8H4F4O Formula Weight: 192.11 Flash Point: 110° (230°F) Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 118-119° Beilstein Reference: 7703632 MDL No.: MFCD00061310

Formula: C₈H₄F₄O
Pto. Ebullición: 118…119 °C
Densidad: 1,410
Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061310
Núm. CAS: 89763-93-9
UN: 1987
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR