3-Mercapto-1,2-propanodiol ≥90% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A18948.18 A18948.30
A18948.18EA 67.1 EUR
A18948.18 A18948.30
3-Mercapto-1,2-propanodiol ≥90% en solución acuosa
3-Mercapto-1,2-propanodiol
Purity: 90+% CAS No.: 96-27-5 Molecular Formula: C3H8O2S Formula Weight: 108.16 Flash Point: 149°(300°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 117-119°/5mm Beilstein Reference: 1732046 Merck Reference: 14,9335 MDL No.: MFCD00004879
Formula: C₃H₈O₂S
Pto. Ebullición: 117…119 °C (5 mmHg)
Densidad: 1,247
Pto. de inflamación: 149 °C (300 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004879
Núm. CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
Índice Merck: 14,9335