2-Benciloxifenol ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A19020.06 A19020.14
A19020.06EA 57.6 EUR
A19020.06 A19020.14
2-Benciloxifenol ≥98%
2-Benciloxifenol

Purity: 98% CAS No.: 6272-38-4 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5910 MDL No.: MFCD00002186

Formula: C₁₃H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 336 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 38 °C
Densidad: 1,143
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002186
Núm. CAS: 6272-38-4
EINECS: 228-461-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR