Tris(perfluorobutil)amina tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Perfluorotributilamina, Heptacosafluorotributilamina
A19712.06 A19712.14
A19712.06EA 19.8 EUR
A19712.06 A19712.14
Tris(perfluorobutil)amina tech. 90%, grado técnico
Tris(perfluorobutil)amina
Purity: 90% CAS No.: 311-89-7 Molecular Formula: [CF3(CF2)3]3N Formula Weight: 671.10 Refractive Index: 1.2890 Melting Point: -52° Boiling Point: 177-180° Beilstein Reference: 1813883 MDL No.: MFCD00000436
Formula: C₁₂F₂₇N
Pto. Ebullición: 177…180 °C
Pto. de fusión: –52 °C
Densidad: 1,880
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000436
Núm. CAS: 311-89-7
EINECS: 206-223-1