Agarosa

Proveedor: PanReac AppliChem

A2114.0100 A2114.0250 A2114.0500
A2114.0100EA 226 EUR
A2114.0100 A2114.0250 A2114.0500
Agarosa
Agarosa
Pto. de fusión: 60…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081294
Núm. CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR