Dimetil sulfóxido ≥99.5%, BioChemica® cell culture reagent
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: DMSO
A3672.0050 A3672.0100 A3672.0250
A3672.0050EA 35.1 EUR
A3672.0050 A3672.0100 A3672.0250
Dimetil sulfóxido ≥99.5%, BioChemica® cell culture reagent
Dimetil sulfóxido
Formula: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Pto. Ebullición: 189
Pto. de fusión: 18.5
Densidad: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Índice Merck: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pyrogen test passes test
Assay (GC) min. 99.5 %
Free acid max. 0.001 %
Non-volatile matter max. 0.001 %
Total P max. 0.00001 %
Total Si max. 0.00002 %
Water (K.F.) max. 0.1 %
Ca max. 0.0001 %
Cu max. 0.00005 %
Fe max. 0.0001 %
K max. 0.00005 %
MG max. 0.00005 %
NA max. 0.0002 %
PB max. 0.00002 %
Zn max. 0.00002 %