Alizarin red S (sodium salt), Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
Sinónimos: C.I. 58005
M-Clarity™ quality level = MQ200
A5533-25G
A5533-25GEA 149 EUR
A5533-25G
Alizarin red S (sodium salt), Sigma-Aldrich®
Alizarin red S (sodium salt)
Formula: C₁₄H₇NaO₇S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013049
Núm. CAS: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59bf7d46c0c9c3ff64b14adf84cfbe2378167bd0&vid=2168a1e5ef8eacc67bfa377aac21bdcc6957be9f&prid=web&clid=SAPDAM