Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt 95
Proveedor: AAT BIOQUEST
Atención
20999
AATB20999EA 152 EUR
AATB20999
Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt 95
Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt
NAADP is a calcium mobilizing agent.
Formula: C₂₁H₂₃N₆Na₄O₁₈P₃
Número MDL: MFCD00274064
Núm. CAS: 5502-96-5
ADR: 5 II