Púrpura de bromocresol ≥95%, Ultra Pure Grade

Proveedor: AAT BIOQUEST
Atención

Sinónimos: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide

92
AATB92EA 460 EUR
AATB92
Púrpura de bromocresol ≥95%, Ultra Pure Grade
Púrpura de bromocresol

Bromocresol purple (BCP) or 5',5-dibromo-o-cresolsulfophthalein, is a pH indicator.

Formula: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540.23 g/mol
Pto. de fusión: 242
Número MDL: MFCD00011681
Núm. CAS: 115-40-2
ADR: 5 II
Índice Merck: 13,01371

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR