Anti-PAX6 Mouse Monoclonal Antibody
Proveedor: Abgent
AM1871A
ABGEAM1871AEA 354 EUR
ABGEAM1871A
Anti-PAX6 Mouse Monoclonal Antibody
Anticuerpos
Type: Primary
Antigen: PAX6 (paired box 6)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Order Now
ESPECIFICACIONES
Simbolo antígeno PAX6
Environmentally Preferable
Nombre del antígeno Paired box 6
Sinónimos de antígenos MGDA|Paired Box Protein-6|Oculorhombin|WAGR|Keratitis)|Keratitis|AN2|Aniridia|Aniridia Type II Protein|Paired Box Gene 6 (Aniridia
Tipo de anticuerpo Primario
Clonalidad Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Clon 193CT15.2.2
Reactividad Human
Huésped Mouse
Isotipo
Western blot Yes
ELISA Yes
InmunoQuímica Yes
Epítopo 1–100 aa
Adsorción cruzada No
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice