Anti-CCL4 Rabbit Polyclonal Antibody

Proveedor: Abgent
AP10172B
ABGEAP10172BEA 354 EUR
ABGEAP10172B
Anti-CCL4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticuerpos
Type: Primary
Antigen: CCL4 (chemokine (C-C motif) ligand 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Order Now

ESPECIFICACIONES

Simbolo antígeno CCL4
Environmentally Preferable
Nombre del antígeno Chemokine (C-C motif) ligand 4
Sinónimos de antígenos SCYA4|HC21|G-26|AT744.1|LAG-1|MIP-1-beta|SCYA2|ACT2|MIP1B|MIP1B1|LAG1
Tipo de anticuerpo Primario
Clonalidad Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Reactividad Human,Mouse
Huésped Rabbit
Isotipo
Western blot Yes
ELISA Yes
InmunoQuímica Yes
Epítopo C-Terminal
Adsorción cruzada No
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR