Anti-TNIP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Proveedor: Abgent
AP11025B
ABGEAP11025BEA 354 EUR
ABGEAP11025B
Anti-TNIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticuerpos
Type: Primary
Antigen: TNIP1 (TNFAIP3 interacting protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Order Now

ESPECIFICACIONES

Simbolo antígeno TNIP1
Environmentally Preferable
Nombre del antígeno TNFAIP3 interacting protein 1
Sinónimos de antígenos TRPPLIK|CHAK1|LTrpC-7|2310022G15Rik|Ltrpc7|Ltpr7|CHAK|4833414K03Rik|5033407O22Rik
Tipo de anticuerpo Primario
Clonalidad Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Reactividad Human
Huésped Rabbit
Isotipo
Western blot Yes
ELISA Yes
InmunoQuímica Yes
Epítopo N-Terminal (1–100 aa)
Adsorción cruzada No
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR