Avantor® ACE® C8, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
ACE-122-0246EA 638 EUR
ACE-122-0246 ACE-122-0346 ACE-122-0502 ACE-122-0503 ACE-122-0520 ACE-122-0530 ACE-122-0546 ACE-122-1002 ACE-122-1003 ACE-122-1004 ACE-122-1010 ACE-122-1020 ACE-122-1030 ACE-122-1046 ACE-122-1203 ACE-122-1204 ACE-122-1220 ACE-122-1246 ACE-122-1502 ACE-122-1503 ACE-122-1504 ACE-122-1510 ACE-122-1520 ACE-122-1530 ACE-122-1546 ACE-122-2503 ACE-122-2504 ACE-122-2510 ACE-122-2520 ACE-122-2530 ACE-122-2546 ACE-122-7502 ACE-122-7503 ACE-122-7504 ACE-122-7520 ACE-122-7546 ACE-122-2046 ACE-122-0102GD ACE-122-0103GD ACE-122-0110GD ACE-122-7530 ACE-122-3020 ACE-122-3030 ACE-122-3004 ACE-122-3046 ACE-122-0539 ACE-122-1539 ACE-122-3346 ACE1222546MVK ACE-122-3039
Avantor® ACE® C8, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
Estas columnas ultrainertes Avantor® ACE® C8 proporcionan una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (2 µm y 10 µm) y fases complementarias
  • Puede utilizarse como columna de arranque de uso general
  • Los kits de