Avantor® ACE® C18, HPLC Columnas, 10 µm
Proveedor: Avantor
ACE-131-0346EA 652 EUR
ACE-131-0346 ACE-131-0510 ACE-131-0520 ACE-131-0530 ACE-131-1010 ACE-131-1020 ACE-131-1030 ACE-131-1046 ACE-131-1220 ACE-131-1246 ACE-131-1508 ACE-131-1510 ACE-131-1520 ACE-131-1530 ACE-131-1546 ACE-131-2510 ACE-131-2520 ACE-131-2530 ACE-131-2546 ACE-131-7520 ACE-131-0103GD ACE-131-0110GD ACE-131-7530 ACE-131-3020 ACE-131-3030 ACE-131-3046 ACE-131-3039 ACE-131-1004 ACE-131-1204 ACE-131-1503 ACE-131-1504 ACE-131-2046 ACE-131-2504 ACE-131-3004 ACE-131-0120GD ACETACE-131-1539 ACETACE-131-2503
Avantor® ACE® C18, HPLC Columnas, 10 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® C18 ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (3, 5 y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase -