Hidrogenoadipato de metilo 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

102820050 102820250 102821000
ACRO102820050EA 20.2 EUR
ACRO102820050 ACRO102820250 ACRO102821000
Hidrogenoadipato de metilo 97%
Hidrogenoadipato de metilo
Formula: C₇H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 162 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 8…9 °C
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: >109 °C
Número MDL: MFCD00004418
Núm. CAS: 627-91-8
EINECS: 211-019-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR