2-Amino-6-metilpiridina 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

104400050 104401000 104405000
ACRO104400050EA 28.5 EUR
ACRO104400050 ACRO104401000 ACRO104405000
2-Amino-6-metilpiridina 98%
2-Amino-6-metilpiridina
Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 208…209 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 40…45 °C
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006331
Núm. CAS: 1824-81-3
EINECS: 217-360-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to white to yellow to light orange Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥97.5 %
Particle size ≤0.4 % (dust)
pH 3.5 to 6


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR