1,4-Butanodiol 99+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

107630010 107630025 107630100
ACRO107630010EA 67.7 EUR
ACRO107630010 ACRO107630025 ACRO107630100
1,4-Butanodiol 99+%
1,4-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 229,2 °C (1013hPa)
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002968
Núm. CAS: 110-63-4
EINECS: 203-786-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR