(±)-2-Butanol 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-Alcohol sec-butilico
107700010 107700025 107700100
ACRO107700010EA 39.6 EUR
ACRO107700010 ACRO107700025 ACRO107700100
(±)-2-Butanol 99%, extra puro
(±)-2-Butanol
Formula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 99 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –115 °C
Densidad: 0.81 g/cm³
Pto. de inflamación: 24 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004569
Núm. CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %