Butironitrilo 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

108140025 108141000 108145000
ACRO108140025EA 277 EUR
ACRO108140025 ACRO108141000 ACRO108145000
Butironitrilo 99%
Butironitrilo
Formula: C₄H₇N
Pto. Ebullición: 115…117 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 0,79 g/cm³
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001968
Núm. CAS: 109-74-0
EINECS: 203-700-6
UN: 2411
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,01597

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤5 APHA
UV at 250 nm A: ≤0.005
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0002 meq/g

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR