α-Cloro-m-xileno 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

110160250 110161000
ACRO110160250EA 47.2 EUR
ACRO110160250 ACRO110161000
α-Cloro-m-xileno 98%
α-Cloro-m-xileno
Formula: C₈H₉Cl
Pto. Ebullición: 196 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,064 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000909
Núm. CAS: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,10224

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5335 to 1.5365 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR