Ciclohexano 99+%, puro

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

111110010 111110025 111110250 111110050 111110100
ACRO111110010EA 79.1 EUR
ACRO111110010 ACRO111110025 ACRO111110250 ACRO111110050 ACRO111110100
Ciclohexano 99+%, puro
Ciclohexano
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 81 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 6,5 °C
Densidad: 0,77 g/cm³
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR