Dibenzotiofeno 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

112540250 112541000 112540010 112542500
ACRO112540250EA 49 EUR
ACRO112540250 ACRO112541000 ACRO112540010 ACRO112542500
Dibenzotiofeno 98%
Dibenzotiofeno
Formula: C₁₂H₈S
Pto. Ebullición: 332…333 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 97…100 °C
Densidad: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Pto. de inflamación: 170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004969
Núm. CAS: 132-65-0
EINECS: 205-072-9
UN: 3077
ADR: 9,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
GC ≥96.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR