N,N-Dibutilformamida 99+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

112980100 112985000
ACRO112980100EA 47.5 EUR
ACRO112980100 ACRO112985000
N,N-Dibutilformamida 99+%
N,N-Dibutilformamida
Formula: C₉H₁₉NO
Pto. Ebullición: 120 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: -30 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003289
Núm. CAS: 761-65-9
EINECS: 212-090-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
HPLC 48.0 to 52.0 % Hydroquinone
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR