3,5-Diclorofenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
113610100 113610500
ACRO113610100EA 114 EUR
ACRO113610100 ACRO113610500
3,5-Diclorofenol 99%
3,5-Diclorofenol
Formula: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Pto. Ebullición: 233 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 64…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002259
Núm. CAS: 591-35-5
EINECS: 209-714-9
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %