Ácido (2,4-diclorofenoxi)acético 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 2,4-D

113631000 113635000
ACRO113631000EA 45.7 EUR
ACRO113631000 ACRO113635000
Ácido (2,4-diclorofenoxi)acético 97%
Ácido (2,4-diclorofenoxi)acético
Formula: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
MW: 221.04 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C (.4 mmHg)
Pto. de fusión: 137…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004300
Núm. CAS: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Índice Merck: 13,02825

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 141 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR