Dietilentriamina 98+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

114310010 114310025 114312500 114310100
ACRO114310010EA 85.6 EUR
ACRO114310010 ACRO114310025 ACRO114312500 ACRO114310100
Dietilentriamina 98+%
Dietilentriamina
Formula: C₄H₁₃N₃
Pto. Ebullición: 206 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008171
Núm. CAS: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN: 2079
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤30 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR