Maleato de dietilo 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

114440010 114440050 114442500
ACRO114440010EA 127 EUR
ACRO114440010 ACRO114440050 ACRO114442500
Maleato de dietilo 97%
Maleato de dietilo
Formula: C₈H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 225 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009191
Núm. CAS: 141-05-9
EINECS: 205-451-9
Índice Merck: 13,03150

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR