4-(Dimetilamino)benzonitrilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
115780050 115780250
ACRO115780050EA 39.4 EUR
ACRO115780050 ACRO115780250
4-(Dimetilamino)benzonitrilo 95%
4-(Dimetilamino)benzonitrilo
Formula: C₉H₁₀N₂
Pto. de fusión: 70…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001815
Núm. CAS: 1197-19-9
EINECS: 214-819-8
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
Stabilizer About 500 ppm Nitrocresol + Nitrophenol