3-Oxohexanoato de etilo 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

118190250 118191000
ACRO118190250EA 34.7 EUR
ACRO118190250 ACRO118191000
3-Oxohexanoato de etilo 98%
3-Oxohexanoato de etilo
Formula: C₈H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 104 °C (22 mmHg)
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009401
Núm. CAS: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR