DL-Glutamic acid monohydrate 98+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: DL-Glutamic Acid Monohydrate

119930010 119931000 119930250
ACRO119930010EA 426 EUR
ACRO119930010 ACRO119931000 ACRO119930250
DL-Glutamic acid monohydrate 98+%
DL-Glutamic acid monohydrate
Formula: C₅H₉NO₄·1H₂O
Pto. de fusión: 194 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150703
Núm. CAS: 19285-83-7
EINECS: 210-522-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR