Glicinato de etilo clorhidrato 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

120091000 120095000 120090025
ACRO120091000EA 37.9 EUR
ACRO120091000 ACRO120095000 ACRO120090025
Glicinato de etilo clorhidrato 99%
Glicinato de etilo clorhidrato
Formula: C₄H₁₀ClNO₂
Pto. de fusión: 145…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012871
Núm. CAS: 623-33-6
EINECS: 210-787-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 148 °C
Loss on drying ≤0.5 %
pH ≥3 (1 % in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Free acid (HCl) ≤0.4 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR