Hexametilentetramina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Metenamina, Hexamina, Urotropina
120610010 120610025 120610100
ACRO120610010EA 58 EUR
ACRO120610010 ACRO120610025 ACRO120610100
Hexametilentetramina 99%
Hexametilentetramina
Formula: C₆H₁₂N₄
Pto. de fusión: 260 °C (subl.)
Densidad: 1,33 g/cm³
Pto. de inflamación: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006895
Núm. CAS: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Particle size ≥70 % (> 32 µm)
Residue after ignition ≤0.05 %
pH 5 to 7