Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

121750250 121750050 121751000
ACRO121750250EA 61.1 EUR
ACRO121750250 ACRO121750050 ACRO121751000
Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico 98%
Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 208 - 210 °C (14 -rr)
Pto. de fusión: 126…130 °C
Densidad: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002778
Núm. CAS: 501-97-3
EINECS: 207-931-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Off-white to beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR